Learn More
2'-Nitroacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Nitroacetanilide |
Schmelzpunkt | 90°C to 93°C |
Dichte | 1.42 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1959178 |
Merck Index | 14,6581 |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | ≥98% |