Learn More
2-Nitro-m-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
2-Nitro-m-xylene is employed as a pharmaceutical intermediate in organic synthesis. It is also used in the preparation of Direct Violet 7 and solvent Red 26. Further, it is used in the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitro-m-Xylol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Direktviolet 7 und Solvent Red 26 verwendet. Darüber hinaus wird es in der petrochemischen Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
2-Nitro-m-Xylol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Direktviolet 7 und Solvent Red 26 verwendet. Darüber hinaus wird es in der petrochemischen Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Nitro-m-xylene |
Schmelzpunkt | 14°C to 16°C |
Dichte | 1.11 |
Siedepunkt | 225°C to 227°C |
Flammpunkt | 87°C (188°F) |
Brechungsindex | 1.522 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1665 |
Beilstein | 2046066 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol. Immiscible with water. |