Learn More
2-Naphthoxyessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488386
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
2-Naphthoxyacetic acid is a phytohormone and plays a vital role in plant growth regulator on tomatoes and strawberries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Naphthoxyessigsäure ist ein Phytohormon und spielt eine entscheidende Rolle im Pflanzenwachstumsregler von Tomaten und Erdbeeren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Essigsäure und Dimethylsulfoxid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-23-0
Summenformel C12H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.209
MDL-Nummer MFCD00004066
InChI-Schlüssel RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
PubChem CID 8422
ChEBI CHEBI:50397
IUPAC-Name 2-naphthalen-2-yloxyEssigsäure
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthoxyacetic acid
Schmelzpunkt 155°C to 157°C
Menge 100 g
Beilstein 1074148
Merck Index 14,6397
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetic acid and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%