Learn More
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318406
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine is a reactive agent used for conversion of lithium enolates of ketones to vinyl triflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-[N,N-Bis(trifluormethylsulfonyl)amino]pyridin ist ein reaktives Mittel zur Umwandlung von Lithium-Enolaten von Ketonen in Vinyl-Triflate.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145100-50-1
Summenformel C7H4F6N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 358.23
MDL-Nummer MFCD00191834
InChI-Schlüssel DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-N-pyridin-2-yl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Siedepunkt 97°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 5832565
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 358.24
Reinheit (%) 98%