Learn More
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-Chloropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine provides good yields of vinyl triflates from the corresponding ketone enolates or dienolates. It is used in the total synthesis of (-)-porantheridine and the trans decahydroquinoline alkaloid (+)-219A. It is also used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross coupling, synthesis of nicotinic acetylcholine receptor-selective ligands, enantioselective desymmetrizing palladium catalyzed carbonylation reactions, synthesis of high affinity niacin receptor GPR109A agonists and in preparation of heteroaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-[N,N-Bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5 -chloropyridin liefert eine gute Ausbeute von Vinyl-Triflaten aus den entsprechenden Keton-Enolaten oder -Dienolaten. Wird bei der Totalsynthese von (-)-Porantheridin und dem trans-Decahydrochinolin-Alkaloid (+)-219A verwendet. Dient auch als Reaktionsmittel für die Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung, die Synthese von selektiven Liganden für den nikotinischen Acetylcholinrezeptor, Palladium-katalysierte enantioselektive Carbonylierungsreaktionen mit Desymmetrisierung, die Synthese von hochaffinen Agonisten des Niacinrezeptors GPR109A und bei der Herstellung von Heteroaromaten.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine |
Schmelzpunkt | 44°C to 47°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 5833971 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 392.68 |
Reinheit (%) | 99% |