Learn More
2-Morpholinophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762503
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 41536-44-1
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.219
MDL-Nummer MFCD00051674
InChI-Schlüssel VMPYFWTYGZZUMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795394
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylphenol
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinophenol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Synonym 2-morpholinophenol, 2-morpholin-4-yl phenol, 2-4-morpholino phenol, phenol, 2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl phenol, 2-morpholin-4-yl-phenol, 2-4-morpholinyl-phenol, phenol,2-4-morpholinyl
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Morpholinophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.