Learn More
2-Morpholinobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374912
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 58028-76-5
Summenformel C11H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
MDL-Nummer MFCD00662562
InChI-Schlüssel GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
PubChem CID 2737010
IUPAC-Name 2-(morpholin-4-yl)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinobenzaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 97%