Learn More
2-Morpholino-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10413435
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 886851-50-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H12F3NO2
MDL-Nummer MFCD09025884
Menge 1 g
Synonym 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel DIQGXZKPOSSQDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(C=C1)N1CCOCC1
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-5-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 259.23
PubChem CID 18525882
Formelmasse 259.23
Reinheit (%) 97%