Learn More
2-Methylthiazolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Methylthiazolidine is used as sources of low molecular-weight thiol compounds both in EATC and mouse liver homogenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylthiazolidin wird als Quelle für Thiolverbindungen mit niedrigem Molekulargewicht sowohl im EATC- als auch im Mausleberhomogenat verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Methylthiazolidin wird als Quelle für Thiolverbindungen mit niedrigem Molekulargewicht sowohl im EATC- als auch im Mausleberhomogenat verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylthiazolidine |
Siedepunkt | 76°C to 78°C (36 mmHg) |
Flammpunkt | 35°C (95°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Synonym | 2-methylthiazolidine, thiazolidine, 2-methyl, methyl-2 thiazolidine, methyl-2 thiazolidine french, 2-methyltetrahydrothiazole, acmc-20anpm, thiazolidine,2-methyl, 4-27-00-00661 beilstein handbook reference, +/--2-methylthiazolidine, # |
Formelmasse | 103.18 |
Reinheit (%) | 99% |