Learn More
2-Methylsulfonyl-5-(Tri-n-Butylstannyl)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419235
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122476-85-1
Summenformel C17H32N2O2SSn
Molekulargewicht (g/mol) 447.225
MDL-Nummer MFCD07787379
InChI-Schlüssel RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine
PubChem CID 2763272
IUPAC-Name Tributyl-(2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 447.22
Reinheit (%) 96%