Learn More
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467467
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
CAS 934-37-2
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Siedepunkt 148°C (20 mmHg)
Summenformel C8H8N2
MDL-Nummer MFCD02251330
Menge 1 g
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-methylh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl, methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,2-methyl
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel BZACBBRLMWHCNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN2C=CC=CC2=N1
IUPAC-Name 2-Methylimidazo[1,2-a]Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 132.166
PubChem CID 136742
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 95%