Learn More
2-Methylimidazo-[1,2-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 176.17 |
Reinheit (%) | 97% |