Learn More
2-Methyl-5-Nitroanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is applied in organic synthesis. 5-Nitro-o-toluidine finds application as an intermediate in the synthesis of Pigment Red 17 (C.I. 12 390) and Pigment Red 22 (C.I. 12 315). It is also employed in conjunction with certain C.I. coupling components. It also serves as a precursor for a wide assortment of azo dyes of various red, yellow, orange, violet, and brown hues. It can also be employed as analytical standard for the surfactant mediated transformations (-254nm) of 2,4-dinitrotoluene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird in der organischen Synthese angewendet. 5-Nitro-o-Toluidin wird als Zwischenprodukt in der Synthese von Pigmentrot 17 (C.I. 12390) und Pigmentrot 22 (C.I. 12 315) verwendet. Es wird auch in Verbindung mit bestimmten C.I.-Verbindungskomponenten eingesetzt. Es dient außerdem als Vorstufe für ein breites Sortiment an Azofarbstoffen in verschiedenen Rot-, Gelb-, Orange-, Violett- und Brauntönen. Es kann auch als analytischer Standard für die über Tensid vermittelten Transformationen (-254 nm) von 2,4-Dinitrotoluol eingesetzt werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. (<0.1 g/100ml bei 19 °C). Löslichkeit in Methanol, nahezu Transparenz
Hinweise
C.I. 37105. Empfindlich gegen Feuchtigkeit und Licht. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-5-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 105°C to 108°C |
Geruch | Characteristic |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2660 |
Beilstein | 879021 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. (<0.1g/100 mL at 19°C). Solubility in methanol,almost transparency |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only