Learn More
2-Methyl-5-nitro-2H-indazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496086
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5228-48-8
Summenformel C8H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.163
MDL-Nummer MFCD00051809
InChI-Schlüssel IWPBWVZEOVCZRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97550
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Nitroindazol
SMILES CN1C=C2C=C(C=CC2=N1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Schmelzpunkt 126°C to 132°C
Menge 1 g
Beilstein 167044
Synonym 2-methyl-5-nitro-2h-indazole, 2h-indazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-1h-indazole, 2-methyl-5-nitro-indazole, acmc-1b10q, 2h-indazole,2-methyl-5-nitro, 2h-benzopyrazole, 2-methyl-5-nitro
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) ≥98%