Learn More
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)-3-Furosäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10504763
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(4-methylphenyl)-3-furoic acid
CAS 111787-86-1
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H12O3
MDL-Nummer MFCD05664429
Menge 1 g
Synonym 2-methyl-5-4-methylphenyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-methylphenyl furan-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-p-tolyl furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-4-methylphenyl, acmc-20mesz
InChI-Schlüssel WWJLHTFFOPYRMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O
IUPAC-Name 2-methyl-5-(4-methylphenyl)furan-3-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 216.24
PubChem CID 2794742
Formelmasse 216.23
Reinheit (%) 97%