Learn More
2-Methyl-1H-Imidazol-4-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360747
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 129486-91-5
Summenformel C5H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 141.192
MDL-Nummer MFCD03659724
InChI-Schlüssel MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
PubChem CID 2796714
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-imidazol-5-carbothioamid
SMILES CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 141.2
Reinheit (%) 97%