Learn More
2-Methyl-1-propanol, Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-Propanol |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Dichte | 0.803 g/ml bei 25 °C |
Flammpunkt | 28 °C (82.4 °F) |
Strukturformel | (CH3)2CHCH2OH |
Menge | 2.5 l |
UN-Nummer | 1212 |
Beilstein | 1730878 |
Dampfdichte | 2.55 (vs. Luft) |
Formelmasse | 74.12 mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Methyl-1-propanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methylpropan-1-ol