Learn More
2-Methyl-1-Phenyl-2-Propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382256
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol is used in confecting floral essences, such as lily, narcissus, jasmine and keiskei and other advanced floral essences. Its acetic ester has fresh fragrance so that it has especial value.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-Phenyl-2-Propanol wird bei der Konfektionierung von blumigen Essenzen wie Lilie, Narzissen, Jasmin und Keiskei und anderen fortgeschrittenen blumigen Essenzen verwendet. Sein Essigsäure-Ester hat einen frischen Duft, was es besonders wertvoll macht.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-86-7
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00004465
InChI-Schlüssel RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-phenyl-2-propanol, benzyldimethylcarbinol, 2-benzyl-2-propanol, phenyl-tert-butanol, dimethylbenzylcarbinol, dmbc, 1,1-dimethylphenylethanol, 1,1-dimethyl-2-phenylethanol, benzylpropyl alcohol, dimethyl benzyl carbinol
PubChem CID 7531
IUPAC-Name 2-Methyl-1-Phenylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(CC1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Dichte 0.974
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.515
Menge 100 g
Beilstein 1855608
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) ≥98%