Learn More
2-Methyl-1-Butanthiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-butanethiol |
Dichte | 0.845 |
Siedepunkt | 116°C to 117°C |
Flammpunkt | 19°C (67°F) |
Brechungsindex | 1.448 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 104.22 |
Reinheit (%) | 99% |