Learn More
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613595
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 103694-26-4
Summenformel C5H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 128.193
MDL-Nummer MFCD06212804
InChI-Schlüssel ZCKAEFOHSOQKHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazole-4-methylamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, c-2-methyl-thiazol-4-yl-methylamine, 4-thiazolemethanamine, 2-methyl, 4-thiazolemethanamine,2-methyl, 4-aminomethyl-2-methyl-1,3-thiazole, 1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methylthiazol-4-yl methylamine
PubChem CID 18467479
IUPAC-Name (2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)Methanamin
SMILES CC1=NC(=CS1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 128.2
Reinheit (%) 97%