Learn More
2-Methoxythiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405497
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42590-97-6
Summenformel C8H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 167.226
MDL-Nummer MFCD04973324
InChI-Schlüssel YNEHBLLUZJTDOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2759731
IUPAC-Name 2-Methoxybenzolcarbothioamid
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxythiobenzamide
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 1 g
Synonym 2-methoxythiobenzamide, 2-methoxybenzothioamide, 2-methoxy-thiobenzamide, 2-methoxybenzene-1-carbothioamide, amino 2-methoxyphenyl methane-1-thione, o-methoxythiobenzamide, 2-methoxy thiobenzamide, #, benzenecarbothioamide,2-methoxy, benzenecarbothioamide, 2-methoxy
Formelmasse 167.23
Reinheit (%) 97%