Learn More
2-Methoxytetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15269626
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6581-66-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
InChI-Schlüssel XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxytetrahydropyran, tetrahydro-2-methoxy-2h-pyran, pyran, 2-methoxy-tetrahydro, 2h-pyran,tetrahydro-2-methoxy, 2h-pyran, tetrahydro-2-methoxy, 2-methoxytetrahydro-2h-pyran, methoxytetrahydropyran, 2-methoxyoxan-3-yl, 5-17-03-00078 beilstein handbook reference
PubChem CID 23057
IUPAC-Name 2-Methoxyoxan
SMILES COC1CCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxytetrahydropyran
Dichte 0.9630g/mL
Siedepunkt 128°C to 129°C
Flammpunkt 25°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.963
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxytetrahydropyran, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.