Learn More
2-Methoxypyrazin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxypyrazine |
CAS | 3149-28-8 |
Dichte | 1.1300g/mL |
Siedepunkt | 60°C to 61°C (29.0 mmHg) |
Flammpunkt | 45°C |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C5H6N2O |
Menge | 5 g |
Relative Dichte | 1.13 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Methoxypyrazine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.