Learn More
2-Methoxypropen, 95 %, stab. mit ca. 0.5 % Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
It is used for Synthesis of heterocycle compounds and an important intermediate of medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Synthese von heterozyklischen Verbindungen verwendet und ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei Arzneimitteln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Es wird zur Synthese von heterozyklischen Verbindungen verwendet und ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei Arzneimitteln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxypropene |
Namenshinweis | stabilized with ≈0.5% potassium carbonate |
Dichte | 0.758 |
Siedepunkt | 35°C to 36°C |
Flammpunkt | −29°C (−20°F) |
Geruch | Ether-like |
Brechungsindex | 1.3835 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1734635 |