Learn More
2-Methoxyphenylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyphenyl benzoate |
Schmelzpunkt | 57°C to 61°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2053178 |
Formelmasse | 228.25 |
Reinheit (%) | 99% |