Learn More
2-Trimethylpentan CHROMASOLV™, für HPLC, 99.9% %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15602850
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 %
CAS 109-86-4
Extinktion max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 300 nm, max. 0.05 bei 260 nm, max. 0.20 bei 240 nm, max. 1.0 bei 213 nm
CAS Max. % 100.0000%
Schmelzpunkt -85 °C (Literatur)
Dichte 0.965 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 124 °C
Flammpunkt 38 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H8O2
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00002867
Menge 1 l
UN-Nummer UN1188
Beilstein 1731074
Synonym Methyl-Cellosolve, Ethylenglycolmonomethylether, Methyloxitol, Monomethylglycol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCO
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) >99.9%
Güte HPLC