Learn More
2-Methoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418057
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Solvent for ninhydrin color reagent2-Methoxy ethanol is used as a solvent for various purposes like varnishes, dyes, cleaning agents, epoxy coating, paints, anti-icing fuel additive in aviation and resins. It is involved in the preparation of Vaska’s complex viz. trans-chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I) and ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine. Further, it is also used in the synthesis of 2-aminothiazoles and Rho-associated kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Lösungsmittel für das neunwertige Farbreagenz-2-Methoxy-Ethanol wird für verschiedene Zwecke wie Lacke, Farbstoffe, Reinigungsmittel, Epoxidbeschichtung, Farben, Enteisungs-Kraftstoffzusatz in der Luftfahrt und Harze verwendet. Wird zur Herstellung von Vaskas-Komplexen d. h. Trans-Chlorocarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) und Rutheniumhydridechlorocarbonyltristriphenylphosphin verwendet. Wird außerdem bei der Synthese von 2-Aminothiazolen und Rho-assoziierten Kinase-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther, Aceton, Kohlenwasserstoffen, Ketonen, Glykolen und Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Kupferlegierungen und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-86-4
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer MFCD00002867
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.965
pH 4 bis 7
Siedepunkt 124°C to 125°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4025
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methoxyethanol