Learn More
2-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417407
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
For synthesis and pharmacological evaluation of sulfonamide derivatives of thiazolidin-4-ones 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Synthese und pharmakologischen Evaluierung von Sulfonamidderivaten von Thiazolidin-4-onen wird 5-Brom-2-Methoxybenzolsulfonylchlorid verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10130-87-7
Summenformel C7H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 206.64
MDL-Nummer MFCD01961367
InChI-Schlüssel GYOBZOBUOMDRRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxybenzenesulfonylchloride, o-anisolesulfonyl chloride, 2-methoxyphenylsulfonyl chloride, acmc-1bntp, methoxyphenylsulfonyl chloride, 2-methoxybenzensulfonylchloride, 2-methoxybenzenesulphonylchloride, 2-methoxybenzene sulfonylchloride
PubChem CID 3745851
IUPAC-Name 2-Methoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 206.65
Reinheit (%) 97%