Learn More
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine |
Brechungsindex | 1.483 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
IUPAC-Name | 1-[2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenyl]methanamin |
Formelmasse | 205.18 |
Reinheit (%) | 97% |