Learn More
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434897
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Katalysator bei der Diethylzinkaddition zu Aldehyden verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-98-1
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
MDL-Nummer MFCD09832324
InChI-Schlüssel LLBTYKHVRXDHKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy-6-trifluoromethyl, 6-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzaldehyde, jrd
PubChem CID 20111744
IUPAC-Name 2-methoxy-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%