Learn More
2-Methoxy-4-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile |
Schmelzpunkt | 177°C to 180°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Formelmasse | 178.15 |
Reinheit (%) | 98% |