Learn More
2-Methoxy-4-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-4-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 138°C to 142°C |
Dichte | 1.211 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 879619 |
Formelmasse | 168.15 |
Reinheit (%) | 99% |