Learn More
2-Mercaptoethanol, Elektrophoresequalität, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418219
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
β-Mercaptoethanol can act as an enzyme reactivator in systems necessitating reduction for activation, and has been commonly used to reduce disulfide bonds in order to separate protein subunits for use in electrophoresis. This product can also be used to form o-Phthalaldehyde-beta-mercaptoethanol (OPAME), a fluorogenic reagent shown to detect amino acids based on its reaction with primary amines. More recently OPAME has been used to distinguish between ssDNA/dsDNA and even single base mismatches in the hybridization of DNA. It is widely used for retarding oxidation of biological compounds in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
β-Mercaptoethanol kann als Enzym-Reaktivator in Systemen dienen, die eine Reduktion für die Aktivierung erfordern. Es wurde häufig zur Reduzierung von Disulfid-Bindungen verwendet, um Proteinsubeinheiten für die Elektrophorese zu trennen. Dieses Produkt kann auch zur Bildung von O-Phthalaldehyd-beta-mercaptoethanol (OPAME) verwendet werden, einem fluorogenen Reagenz, das nachweislich Aminosäuren auf der Grundlage seiner Reaktion mit primären Aminen erkennt. In jüngerer Zeit wurde OPAME verwendet, um bei der Hybridisierung von DNA zwischen ssDNA/dsDNA und sogar Einzelbasisfehlzuordnungen zu unterscheiden. Es wird häufig zur Verzögerung der Oxidation biologischer Verbindungen in Lösung verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Äther, Benzol und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Kühl und trocken lagern. Inkompatibel mit Luft, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-24-2
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00004890
InChI-Schlüssel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanol
Schmelzpunkt -100°C
Farbe Farblos
Dichte 1.114 g/mL
Siedepunkt 156°C to 158°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel HSCH2CH2OH
Menge 250 g
UN-Nummer UN2966
Beilstein 773648
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,5869
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether,benzene,and other organic solvents.
IUPAC-Name 2-Sulfanylethanol
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥98%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.