Learn More
2-Mercaptoethanol (Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10366313
Click to view available options
Menge:
89.74 mL
Verpackung:
Braunglas/Giftpaket
2-Mercaptoethanol reduziert Disulfid-Verbindungen in Proteinen und Peptiden und wird in vielen enzymatischen Reaktionen als Proteinstabilisator eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor Mercaptoethanol
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Extinktion 0.05 AU max.
Schmelzpunkt -100°C
Farbe Gelb
Dichte 1.110g/cm³
pH 5.2
Siedepunkt 157°C
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Verpackung Braunglas/Giftpaket
Summenformel C2H6OS
Strukturformel HSCH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00004890
Menge 89.74 mL
Merck Index 15, 5936
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
InChI-Schlüssel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCS
IUPAC-Name 2-Sulfanylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
Dampfdichte 2.69g/mol
ChEBI CHEBI:41218
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥98%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.