Learn More
2-Iodpyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396699
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32111-21-0
Summenformel C4H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 205.986
MDL-Nummer MFCD01319019
InChI-Schlüssel OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
IUPAC-Name 2-Iodpyrazin
SMILES C1=CN=C(C=N1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodopyrazine
Dichte 2.086
Siedepunkt 109°C to 110°C (34 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.655
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 205.98
Reinheit (%) 95%