Learn More
2-Iodpropan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339599
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2-Iodopropane is used to prepare butyric and isobutyric acid, as a solvent, also used in medicine and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodpropan wird zur Herstellung von Buttersäure und Isobuttersäure als Lösungsmittel verwendet und findet auch in der Medizin und in der organischen Synthese Anwendung.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1.4 g/l).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-30-9
Summenformel C3H7I
Molekulargewicht (g/mol) 169.993
MDL-Nummer MFCD00001071
InChI-Schlüssel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC-Name 2-Iodpropan
SMILES CC(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodopropane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -90°C
Dichte 1.701
Siedepunkt 88°C to 90°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Prozentgehaltsbereich 98%, stabilized with copper
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.4982
Menge 25 g
UN-Nummer UN2392
Beilstein 1098244
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5214
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(1.4g/L).
Formelmasse 169.99
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit