Learn More
2-Iodanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
Beschreibung
2-Iodoaniline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodoanilin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Iodoanilin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodoaniline |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 2204899 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 219.03 |
Reinheit (%) | ≥98% |