Learn More
2-Iodanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359599
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
2-Iodoaniline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodoanilin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-43-0
Summenformel C6H6IN
Molekulargewicht (g/mol) 219.03
MDL-Nummer MFCD00007680
InChI-Schlüssel UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
IUPAC-Name 2-Iodanilin
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoaniline
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2204899
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.03
Reinheit (%) ≥98%