Learn More
2'-Iod-1,1':3',1″-Terphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322659
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82777-09-1
Summenformel C18H13I
Molekulargewicht (g/mol) 356.21
MDL-Nummer MFCD00185026
InChI-Schlüssel RLZYBGOJAWOQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-iodo-1,1':3',1-terphenyl, rlzybgojawoqmk-uhfffaoysa, 2'-iodo-1,1':3',1-terbenzene, 2-iodo-3-phenyl-1,1'-biphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 2'-iodo, 2'-iodo-1,1',3',1 terphenyl
PubChem CID 4078433
IUPAC-Name 2-iod-1,3-diphenylbenzol
SMILES IC1=C(C=CC=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 356.21
Reinheit (%) 99%