Learn More
2'-Iod-1,1':3',1″-Terphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl |
Schmelzpunkt | 113°C to 116°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 356.21 |
Reinheit (%) | 99% |