Learn More
2-Indanyl-p-toluensulfonat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11383436
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17783-69-6
Summenformel C16H16O3S
Molekulargewicht (g/mol) 288.36
MDL-Nummer MFCD00082747
InChI-Schlüssel QUYCPYFNAZEWOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanyl p-toluenesulfonate, 2-indanyl p-toluenesulphonate, indan-2-yl tosylate, 2-indanyl para-toluenesulfonate, indan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid indan-2-yl ester
PubChem CID 7021474
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-inden-2-yl 4-methylbenzene-1-sulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC1CC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Indanyl p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 5 g
Beilstein 2147482
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 288.37
Reinheit (%) ≥98%