Learn More
2-Iminothiolanhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422959
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Proteinmodifikation und Quervernetzungsreagenz, durch Thiole spaltbar
2-Iminothiolane hydrochloride is predominantly used as an amine reactive at pH 7-10 and is also an effective thiolation reagent for polysaccharides. It is also used as a RNA-protein crosslinking reagent as well as useful in cross-linking proteins..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iminothiolanhydrochlorid wird überwiegend als bei pH-Wert 7-10 Amin-Reaktiv eingesetzt - und ist auch ein wirksames Thiolationsreagenz für Polysaccharide. Einsatz als RNA-Protein Crosslinking-Reagenz sowie nützlich in Crosslinking von Proteinen.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Vor Feuchtigkeit schützen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: Lagerung bei 2-8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4781-83-3
Summenformel C4H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 137.625
MDL-Nummer MFCD00039013
InChI-Schlüssel ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iminothiolane hydrochloride, 2-iminothiolane hcl, thiolan-2-imine hydrochloride, dihydrothiophen-2 3h-imine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, dihydro-, hydrochloride, traut's reagent, c4h7ns.clh, traut eo 1/4 a, 2-thiolanimine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, hydrochloride
PubChem CID 13166855
IUPAC-Name Thiolan-2-Imin;Hydrochlorid
SMILES C1CC(=N)SC1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iminothiolane hydrochloride
Schmelzpunkt 190°C to 195°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 3620079
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Formelmasse 137.63
Physikalische Form Pulver