Learn More
2-Imidazolidon, 96 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314152
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-93-4
Summenformel C3H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00005257
InChI-Schlüssel YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-imidazolidone, 2-imidazolidinone, ethyleneurea, imidazolidinone, 2-oxoimidazolidine, ethylene urea, n,n'-ethyleneurea, 1,3-ethyleneurea, imidazolid-2-one, monoethyleneurea
PubChem CID 8453
ChEBI CHEBI:37001
IUPAC-Name imidazolidin-2-one
SMILES O=C1NCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Imidazolidone
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.4°C to 132.4°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 187.0°C (10.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24,2
Merck Index 15,4955
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver