Learn More
2-Hydroxyphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxyphenoxyacetic acid |
Schmelzpunkt | 125°C to 130°C |
Summenformel | C8H8O4 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1948566 |
Synonym | 2-hydroxyphenoxyacetic acid, 2-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-2-hydroxyphenoxy acetic acid, o-hydroxyphenoxy acetic acid, acetic acid, hydroxyphenoxy, o-hydroxyphenoxyacetic acid, enamine_004711, 2-carboxymethoxy phenol, cambridge id 5156176 |
InChI-Schlüssel | LPXHPAYRONCQIF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)O)OCC(=O)O |
IUPAC-Name | 2-(2-Hydroxyphenoxy)Essigsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.15 |