Learn More
2-Hydroxyethylesalicylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229603
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-28-5
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00002862
InChI-Schlüssel LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
PubChem CID 6880
ChEBI CHEBI:86541
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl2-Hydroxybenzoat
SMILES OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl salicylate
Schmelzpunkt 25°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 172°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 174°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Menge 250 mL
Beilstein 10, 81
Merck Index 15, 4535
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /