Learn More
2-Hydroxyethylacrylat, 97 %, stab. mit200–300 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456576
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
As a reactive monomer2-Hydroxyethyl acrylate is used as a crosslinking agent for resins, plastics and rubber modifiers. Further, it is used in the synthesis of amphilic block copolymers by nitroxide mediated living radical polymerization. In addition to this, it is used to prepare tuned poly(hydroxyethyl acrylate) by atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxyethylacrylat als ein reaktives Monomer wird als Bindemittel für Harze, Kunststoffe und Gummimodifikatoren verwendet. Darüber hinaus Verwendung in der Synthese von amphilen Blockcopolymeren durch Nitroxid-vermittelte lebende Radikalpolymerisation. Zudem Verwendung zur Herstellung von abgestimmtem Poly(Hydroxyethylacrylat) mittels Atom Transfer Radical Polymerization.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Säuren, Basen, Peroxiden, Metallen, Kupfer und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 818-61-1
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.116
MDL-Nummer MFCD00002865
InChI-Schlüssel OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
PubChem CID 13165
IUPAC-Name 2-Hydroxyethylprop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 200 to 300ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt <-60°C
Dichte 1.106
Siedepunkt 192°C
Flammpunkt 101°C (214°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH2=CHCO2CH2CH2OH
Brechungsindex 1.45
Menge 250 g
UN-Nummer UN2927
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyethyl acrylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Hydroxyethyl acrylate