Learn More
2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011614
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93249-62-8
Summenformel C8H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD00075249
InChI-Schlüssel WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1268058
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 31.0°C to 33.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 82.0°C (60.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H3(OH)CHO
Menge 250 mg
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
Formelmasse 206.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.