Learn More
2-Hydrazinpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441129
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Triazolo[4,3-a]pyrazin-7-oxid, 3-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin, Monohydrazone von Pyridin, Pyrazin, Phenylglyoxal wurden aus 2-Hydrazinopyrazin synthetisiert.
Löslichkeit
In Wasser schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54608-52-5
Summenformel C4H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD04114555
InChI-Schlüssel IVRLZJDPKUSDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyrazine, 2-hydrazinopyrazine, pyrazin-2-yl-hydrazine, 1-pyrazin-2-yl hydrazine, hydrazinopyrazine, 2-pyrazin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrazinone, hydrazone, hydrazino pyrazine, pyrazinyl hydrazine, 3-hydrazinopyrazine
PubChem CID 1487823
IUPAC-Name Pyrazin-2-ylhydrazin
SMILES C1=CN=C(C=N1)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazinopyrazine
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Beilstein 606630
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest