Learn More
2-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313146
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52356-01-1
Summenformel C7H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.61
MDL-Nummer MFCD00012931
InChI-Schlüssel ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1
PubChem CID 104169
IUPAC-Name hydrogen 2-hydrazinylbenzoic acid chloride
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Schmelzpunkt ∽181°C to 183°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4011728
Formelmasse 188.61
Reinheit (%) 97%