Learn More
2-Hexin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hexyne |
Schmelzpunkt | -90°C |
Dichte | 0.736 |
Siedepunkt | 84°C to 86°C |
Flammpunkt | −10°C (14°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.414 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1731542 |